Learn More
1-Methylhydantoin, TRC
Artikelnummer. 30469304
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469304 250 mg 250 Milligramm
30483629 2.5 g 2.50 Gramm
30483392 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30469304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219680250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-04-6
Summenformel C4H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Synonym Hydantoin, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methylimidazolidine-2,4-dione, Dioxy-creatinine, NSC 80560
IUPAC-Name 1-methylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CN1CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylhydantoin
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8)
Formelmasse 114.0429