missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylhydantoin, TRC

Artikelnummer. 30483629
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483629 2.5 g 2.50 Gramm
30469304 250 mg 250 Milligramm
30483392 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30483629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2196802.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 616-04-6
Summenformel C4H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Synonym Hydantoin, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methylimidazolidine-2,4-dione, Dioxy-creatinine, NSC 80560
IUPAC-Name 1-methylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CN1CC(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methylhydantoin
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8)
Formelmasse 114.0429
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.