Learn More
1-Methylimidazol-4,5-dicarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7027777
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
19485-35-9
C6H4N4
132.13
MFCD01567299
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
583268
1-Methylimidazol-4,5-Dicarbonitril
CN1C=NC(C#N)=C1C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
19485-35-9
C6H4N4
132.13
MFCD01567299
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
583268
1-Methylimidazol-4,5-Dicarbonitril
CN1C=NC(C#N)=C1C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-dicyano-1-methyl-1h-imidazole, 4,5-dicyano-1-methylimidazole, imidazole, 4,5-dicyano-1-methyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 1-methyl, pubchem8999, acmc-1bvri, 1-methyl-4,5-dicyano-1h-imidazole, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile #
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) 97%