Learn More
1-Methylindol-2-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling. It ia an active Pharmaceutical ingredient hence used as pharmaceutical intermediates. Also used as rawv material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für die Suzuki-Miyaura-Reaktion. Ist ein pharmazeutischer Wirkstoff, der daher als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet wird. Wird auch als Rawv-Material in der organischen Synthese verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei 4 °C aufbewahren.
Reaktionsmittel für die Suzuki-Miyaura-Reaktion. Ist ein pharmazeutischer Wirkstoff, der daher als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet wird. Wird auch als Rawv-Material in der organischen Synthese verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei 4 °C aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methylindole-2-boronic acid |
Schmelzpunkt | 108°C to 112°C |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronsäure |
Formelmasse | 174.99 |
Reinheit (%) | 95% |