Learn More
1-Methylindol-3-carboxaldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058264
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19012-03-4
C10H9NO
159.19
MFCD00014570
KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
87894
1-Methylindol-3-Carbaldehyd
CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19012-03-4
C10H9NO
159.19
MFCD00014570
KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
87894
1-Methylindol-3-Carbaldehyd
CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
1-Methylindole-3-carboxaldehyde is used as a reactant for preparation of nitroolefins and β-nitroalcohols via microwave- or ultrasound-assisted Henry reactions, reactant for synthesis of quinolinones via three-component Ugi reaction, reactant for synthesis of α-ketoamides as inhibitors of Dengue virus protease with antiviral activity in cell-culture, reactant for preparation of thiazolopyrimidinones as inhibitors of Bcl-2 proteins, reactant for preparation of vinylindoles via Peterson olefination or olefination with Nysted reagent, reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents 1-Methylindole-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitrile, via base-catalyzed condensation with thiophene-3-acetonitrile. It was also used in the preparation of monomer, required for the synthesis of poly(3-vinyl-1-methylindole).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylindol-3-carboxaldehyd wird als Reaktant für die Herstellung von Nitroolefinen und β-Nitroalkoholen über mikrowellen- oder ultraschallunterstützte Heinrich-Reaktionen verwendet, als Reaktant für die Synthese von Chinolinonen über eine dreikomponentige Ugi-Reaktion, als Reaktant für die Synthese von α-Ketoamiden als Inhibitoren der Dengue-Virus-Protease mit antiviraler Aktivität in der Zellkultur, als Reaktant für die Herstellung von Thiazolo-pyrimidinonen als Inhibitoren von Bcl-2-Proteinen, als Reaktant zur Herstellung von Vinylindolen über Peterson-Olefinierung oder Olefinierung mit Nysted-Reagenz, als Reaktant zur Herstellung von Indolyl-alkenen durch mikrowellenunterstützte Knoevenagel-Kondensation als antibakterielle Wirkstoffe. 1-Methylindol-3-carboxaldehyd kann für die Synthese von (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitril über die basenkatalysierte Kondensation mit Thiophen-3-acetonitril verwendet werden. Es wurde auch in der Vorbereitung von Monomer verwendet, das für die Synthese von Poly(3-vinyl-1-methylindol) erforderlich ist.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 1 g
Beilstein 121302
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) ≥98%