Learn More
1-Methylnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Methylnaphthalene is used as an important intermediate in organic synthesis. It is used as a starting material of surfactant, water reducer, dispersant and drugs. Further, it is employed in the preparation of 1-methylnaphthalene-d10 using deuterium oxide, sodium deuteroxide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Methylnaphthalin wird als wichtiges Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Wird als Ausgangsmaterial für Tensid, Wasserminderer, Dispergiermittel und Arzneimittel verwendet. Wird weiterhin bei der Herstellung von 1-methylnaphthalin-d10 mit Deuteriumoxid, Natriumdeuteroxid eingesetzt
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ethanol, Äther und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Peroxiden und Sauerstoff.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylnaphthalene |
| Schmelzpunkt | -22°C |
| Dichte | 1.024 |
| Siedepunkt | 240°C to 243°C |
| Flammpunkt | 82°C (179°F) |
| Brechungsindex | 1.615 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Beilstein | 506793 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohol,ethanol,ether and benzene. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methylnaphthalene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylnaphthalene
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.