Learn More
1-Methylnaphthalin-d10, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylnaphthalene D10 |
| CAS | 38072-94-5 |
| Summenformel | C11 2H10 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6,7-Heptadeuterio-8-(Trideuteriomethyl)naphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.26 |
| Formelmasse | 152.141 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |