Learn More
1-(Methylsulfonyl)piperazin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15400819
112.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55276-43-2
C5H13N2O2S
165.23
MFCD02153225
ZZAKLGGGMWORRT-UHFFFAOYSA-O
1-methylsulfonyl piperazine, 1-methanesulfonylpiperazine, 1-methanesulfonyl-piperazine, 1-methylsulfonyl-piperazine, 1-methylsulphonyl piperazine, methylsulfonyl piperazine, piperazine, 1-methylsulfonyl, 1-n-methanesulfonylpiperazine, 4-methylsulfonylpiperazine, n-mesylpiperazine
709161
4-methanesulfonylpiperazin-1-ium
CS(=O)(=O)N1CC[NH2+]CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55276-43-2
C5H13N2O2S
165.23
MFCD02153225
ZZAKLGGGMWORRT-UHFFFAOYSA-O
1-methylsulfonyl piperazine, 1-methanesulfonylpiperazine, 1-methanesulfonyl-piperazine, 1-methylsulfonyl-piperazine, 1-methylsulphonyl piperazine, methylsulfonyl piperazine, piperazine, 1-methylsulfonyl, 1-n-methanesulfonylpiperazine, 4-methylsulfonylpiperazine, n-mesylpiperazine
709161
4-methanesulfonylpiperazin-1-ium
CS(=O)(=O)N1CC[NH2+]CC1
1-(Methylsulfonyl)piperazine is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(Methylsulfonyl)piperazin wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(Methylsulfonyl)piperazine
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest