Learn More
Hamilton™ 1 ml, Modell 1001 TLL SYR, Instrumentenspritze
Artikelnummer. 11520062
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11520062 1 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11520062 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 988035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die von Hamilton Company hergestellte BFP-Spritze ist nur für wissenschaftliche Forschung und Laborzwecke bestimmt und nicht für den Einsatz in vivo bei Menschen geeignet.
Datenblatt
  • Volumen– 1 ml
  • Spritzentyp– Gasdicht
  • Spritzenserie– 1000
  • Beendigung– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Nadel– Instrumentenspritze
  • Messgerät– Nadel nicht enthalten
  • Punktstil– Nadel nicht enthalten
  • Nadellänge– Nadel nicht enthalten
  • Pümpel-Stil– Seitliche Pfostenmontage (XL)
  • Fluidweg– Borosilikatglas, PTFE
  • Autoklavierbar– NEIN
  • Gassterilisierbar– Ja
  • Druck– 200 psig (13,8 bar)
  • Maximale Temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Mindesttemperatur– 10 °C / 50 °F
  • Laufinnendurchmesser– 0,181 in. (4,61 mm)
  • Laufaußendurchmesser– 0,355 in. (9,02 mm)
  • Standard-Nadel-Totvolumen– N / A
  • Verkaufsmenge– 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Produkttyp Instrumentenspritze
Volumen (metrisch) 1 mL