Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029708
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85100-77-2
C8H15BrN2
219.126
MFCD03427611
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
2734236
1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Bromid
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85100-77-2
C8H15BrN2
219.126
MFCD03427611
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
2734236
1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Bromid
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
It is an ionic liquid used in a Heck reaction. It is also used in assessing the factors responsible for ionic liquid toxicity to aquatic organisms via quantitative structure-property relationship modeling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um eine ionische Flüssigkeit, die bei der Heck-Reaktion verwendet wird. Sie wird auch zur Bewertung der Faktoren verwendet, die für die Toxizität ionischer Flüssigkeiten gegenüber Wasserorganismen verantwortlich sind, und zwar über eine quantitative Struktur-Eigenschaft-Beziehungsmodellierung.
Löslichkeit
Mischbar in Wasser, Methanol und Dichlormethan. Nicht mischbar in Aceton, Toluol, Ethylacetat und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Schmelzpunkt 65°C to 75°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether.
Formelmasse 219.12
Reinheit (%) 99%