Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is used as a solvent in headspace gas chromatography and countercurrent chromatography, as mobile and stationary phases. It is widely used in organic synthesis, extraction technologies, electochemistry and biphasic organometallic catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Butyl-3-methylimidazolium-hexafluorophosphat wird als Lösungsmittel in der Headspace-Gaschromatographie und Gegenstromchromatographie als mobile und stationäre Phasen verwendet. Es wird häufig in der organischen Synthese, in Extraktionstechnologien, in der Elektrochemie und in der biphasischen organometallischen Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Chloroform, Ethylacetat. Nicht mischbar mit Wasser, Diethylether und Hexan.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-n-Butyl-3-methylimidazolium-hexafluorophosphat wird als Lösungsmittel in der Headspace-Gaschromatographie und Gegenstromchromatographie als mobile und stationäre Phasen verwendet. Es wird häufig in der organischen Synthese, in Extraktionstechnologien, in der Elektrochemie und in der biphasischen organometallischen Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Chloroform, Ethylacetat. Nicht mischbar mit Wasser, Diethylether und Hexan.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | 8°C to 10°C |
Dichte | 1.365 |
Siedepunkt | >350°C |
Brechungsindex | 1.4115 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,1581 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane. |
Formelmasse | 284.19 |