Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium-n-octylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312849
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312849 50 g 50 Gramm
11302849 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27720.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 445473-58-5 | C16H32N2O4S | 348.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445473-58-5
Summenformel C16H32N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 348.50
MDL-Nummer MFCD03788914
InChI-Schlüssel KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate, acmc-20aowg, bmim osu, 1-methyl-3-butylimidazolium octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazoliumoctyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium 1-octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
PubChem CID 12095226
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Octylsulfat
SMILES CCCCN1C=C[N+](C)=C1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate
Menge 50 g
Formelmasse 348.5
Reinheit (%) 99%