missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-n-Butyl-4-methylpyridinium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029843
59.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
401788-99-6
C10H16F6NP
295.209
MFCD03095438
XBSZSSGZQFAUPF-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate, 4mbppf6, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209jbi, dsstox_cid_29152, dsstox_rid_83371, dsstox_gsid_49296
11254899
1-Butyl-4-Methylpyridin-1-ium;Hexafluorphosphat
CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
401788-99-6
C10H16F6NP
295.209
MFCD03095438
XBSZSSGZQFAUPF-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate, 4mbppf6, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209jbi, dsstox_cid_29152, dsstox_rid_83371, dsstox_gsid_49296
11254899
1-Butyl-4-Methylpyridin-1-ium;Hexafluorphosphat
CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 45°C
Menge 5 g
Formelmasse 295.22
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'