Learn More
1-n-Butyl-4-methylpyridinium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456180
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456180 50 g 50 Gramm
11446180 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456180 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27100.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 343952-33-0 | C10H16BF4N | 237.049 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 343952-33-0
Summenformel C10H16BF4N
Molekulargewicht (g/mol) 237.049
MDL-Nummer MFCD03095460
InChI-Schlüssel VISYYHYJMCAKAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, acmc-1adzo, dsstox_cid_29131, dsstox_rid_83350, dsstox_gsid_49275, 1-butyl-4-picolinium tetrafluoroborate, pyridinium, 1-butyl-4-methyl-, tetrafluoroborate 1-, 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate t
PubChem CID 11492406
IUPAC-Name 1-Butyl-4-Methylpyridin-1-ium;Tetrafluorborat
SMILES [B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate
Dichte 1.2
Brechungsindex 1.4
Menge 50 g
Formelmasse 237.06
Reinheit (%) 99%