Learn More
1-n-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029686
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
171058-17-6
C10H19N2
167.28
MFCD03093289
RVEJOWGVUQQIIZ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium chloride, hmimcl, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, hmim cl, acmc-209e2c, dsstox_cid_27924, dsstox_rid_82677, dsstox_gsid_47948, ksc491c7f
2734163
CHEBI:61340
1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Chlorid
CCCCCC[N+]1=CN(C)C=C1
171058-17-6
C10H19N2
167.28
MFCD03093289
RVEJOWGVUQQIIZ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium chloride, hmimcl, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, hmim cl, acmc-209e2c, dsstox_cid_27924, dsstox_rid_82677, dsstox_gsid_47948, ksc491c7f
2734163
CHEBI:61340
1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Chlorid
CCCCCC[N+]1=CN(C)C=C1
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-n-Hexyl-3-methylimidazolchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Brechungsindex 1.5165
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.72
Reinheit (%) 98%