Learn More
1-Naphthalinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025625
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
13922-41-3
C10H9BO2
171.99
MFCD00019722
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid
254532
1-Naphthylboronsäure
OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12
13922-41-3
C10H9BO2
171.99
MFCD00019722
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid
254532
1-Naphthylboronsäure
OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12
1-Naphthaleneboronic acid is a very useful building block for introduction of a naphthyl group through cross-coupling protocols. It is useful in the synthesis of polyaromatic hydrocarbons utilizing the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthaleneboronsäure ist ein sehr nützlicher Baustein für die Einführung einer Naphthylgruppe durch Kreuzkupplungsprotokolle. Nützlich bei der Synthese von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen unter Verwendung der Suzuki-Reaktion.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthaleneboronic acid
Schmelzpunkt 204°C to 210°C
Menge 1 g
Beilstein 2937504
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 171.99
Reinheit (%) 97%