Learn More
1-Naphthalenemethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689576
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
118-31-0
C11H12N
158.22
MFCD00004048
NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
8355
Naphthalen-1-ylmethanamin
[NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
118-31-0
C11H12N
158.22
MFCD00004048
NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
8355
Naphthalen-1-ylmethanamin
[NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthalenemethylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0730g/mL
Siedepunkt 290°C to 293°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH2NH2
Brechungsindex 1.643
Menge 1 g
Beilstein 12, 1316
Relative Dichte 1.073
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,carbon disulfide,sulfu,ric acid
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthalenemethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.