Learn More
1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081749
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
90-15-3
C10H8O
144.173
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
Naphthalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
90-15-3
C10H8O
144.173
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
Naphthalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthol wird als Vorstufe bei der Herstellung verschiedener Azofarbstoffe und Pharmazeutika wie Nadolol verwendet. Es wird als Biomarker verwendet. Es wird in der analytischen Chemie als Molischsches Reagenz (1-Naphthol in Ethanol aufgelöst) zur Überprüfung des Beibestandes von Kohlenhydraten verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle mit Natriumhypobromit, um das Vorhandensein von Arginin in Proteinen zu ermitteln, das als Sakaguchi-Test bezeichnet wird.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Chloroform, Ether und Ethanol.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthol
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Dichte 1.28
Siedepunkt 278°C to 280°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Weak, Phenol-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1817321
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,6383
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,chloroform,ether and ethanol.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 99%