Learn More
1-Naphthylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2695886
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
86-84-0
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-Isocyanatonaphthalen
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
86-84-0
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-Isocyanatonaphthalen
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl isocyanate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 269°C to 270°C
Flammpunkt 135°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H7NO
Brechungsindex 1.6324 to 1.6344
Menge 5 g
Merck Index 15, 6492
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene,chloroform,ether,decomposes in alcohols
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.