Learn More
1-Naphthylphosphat, Dinatriumsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090121
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodium naphthalen-1-yl phosphate
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodium naphthalen-1-yl phosphate
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97.5% (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 286.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.