Learn More
1-Naphthylphosphat, Mononatriumsalz-Monohydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042573
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81012-89-7
C10H7O4P
222.14
MFCD00150615
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
45055387
[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81012-89-7
C10H7O4P
222.14
MFCD00150615
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
45055387
[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Substrat zur Bestimmung von Phosphatasen
Substrate for determination of phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 1877764
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name Naphthalin-1-ylphosphat
Formelmasse 264.15 (246.13 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver