missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Naphthyl PP1, Tocris Bioscience™

Src family kinase inhibitor; also inhibits c-Abl

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 306350

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412334

  • 1536.15 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Selective inhibitor of src family kinases v-Src and c-Fyn as well as the tyrosine kinase c-Abl. (IC50 values are 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM for v-Src, c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II respectively). Preferentially inhibits mutant over wild-type kinases (IC50 values are 1.5 vs 1000 nM for I338G v-src and v-src respectively).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

221243-82-9
317.396
1-naphthyl pp1, 1-na-pp1, pp1 analog, 1-tert-butyl-3-naphthalen-1-yl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 4-amino-1-tert-butyl-3-1'-naphthyl pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1-1,1-dimethylethyl-3-1-naphthalenyl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 1-na pp1, 1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine
CHEBI:52310
CC(C)(C)N1C2=C(C(=N1)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C(=NC=N2)N
C19H19N5
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
4877
1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine

Spezifikation

50mg
221243-82-9
1-naphthyl pp1, 1-na-pp1, pp1 analog, 1-tert-butyl-3-naphthalen-1-yl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 4-amino-1-tert-butyl-3-1'-naphthyl pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1-1,1-dimethylethyl-3-1-naphthalenyl-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 1-na pp1, 1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine
CC(C)(C)N1C2=C(C(=N1)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C(=NC=N2)N
317.396
CHEBI:52310
>99%
1-Naphthyl PP1
C19H19N5
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl-3-naphthalen-1-ylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
4877
317.39
Videos
Dokumentation