Learn More
1-Naphthylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306966
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306966 5 g 5 Gramm
11316966 25 g 25 Gramm
11326966 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11306966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06696.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 132-75-2 | C12H9N | 167.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-75-2
Summenformel C12H9N
Molekulargewicht (g/mol) 167.211
MDL-Nummer MFCD00004041
InChI-Schlüssel OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
IUPAC-Name 2-Naphthalin-1-ylacetonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetonitrile
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Siedepunkt 180°C to 182°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6192
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1101012
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 97%