missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Naphthylamine, TRC

Artikelnummer. 30136528
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136528 10 g 10 Gramm
30133204 25 g 25 Gramm
18072010 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136528 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37801510G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 134-32-7
Summenformel C10 H9 N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
Synonym 1-Naphthylamine (8CI), 1-Aminonaphthalene, 1-Naphthalamine, C.I. 37265, C.I. Azoic Diazo Component 114, Fast Garnet Base B, Naphthalen-1-ylamine, Naphthalidam, Naphthalidine, α-Aminonaphthalene, α-Naphthylamine
IUPAC-Name naphthalen-1-amine
SMILES Nc1cccc2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Aminonaphthalene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Formelmasse 143.0735
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.