Learn More
1-Nitropiperazin-d8, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Nitropiperazine-d8 |
| CAS | 1794753-23-3 |
| Summenformel | C4HD8N3O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | NSC 243817-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9N3O2/c8-7(9)6-3-1-5-2-4-6/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N([N+](=O)[O-])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-1-nitropiperazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.18 |
| Formelmasse | 139.1197 |