Learn More
1-Nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758575
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
143-08-8
C9H20O
144.26
MFCD00002990
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
8914
CHEBI:35986
Non-1-ol
CCCCCCCCCO
143-08-8
C9H20O
144.26
MFCD00002990
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
8914
CHEBI:35986
Non-1-ol
CCCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Nonanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -5.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8270g/mL
Siedepunkt 213.0°C to 215.0°C
Flammpunkt 74°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8OH
Brechungsindex 1.4324 to 1.4344
Menge 100 mL
UN-Nummer 3082
Beilstein 01, 423
Merck Index 15, 6766
Relative Dichte 0.827
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C)
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nonanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.