Learn More
1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2-aminopropan-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30375656
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375656 100 mg
30369931 1 g
30373123 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30375656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD451896100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154928-41-3
Summenformel C24H27NO4
Molekulargewicht (g/mol) 393.48
Synonym 2-Amino-3-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-1-propanol
SMILES COc1ccc(cc1)C(OCC(N)CO)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2-aminopropan-3-ol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H27NO4/c1-27-22-12-8-19(9-13-22)24(29-17-21(25)16-26,18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-23(28-2)15-11-20/h3-15,21,26H,16-17,25H2,1-2H3
Formelmasse 393.194