Learn More
1-O-Acetyl-2,3,5-Tri-op-chlorbenzoyl-β-D-ribofuranosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-O-Acetyl 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 144084-01-5 |
| Summenformel | C28 H21 Cl3 O9 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-O-Acetyl 2,3,5-Tri-O-P-Chlorobenzoyl-B-D-Ribofuranoside |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H21Cl3O9/c1-15(32)37-28-24(40-27(35)18-6-12-21(31)13-7-18)23(39-26(34)17-4-10-20(30)11-5-17)22(38-28)14-36-25(33)16-2-8-19(29)9-3-16/h2-13,22-24,28H,14H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@H]1OC(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4R,5S)-5-Acetyloxy-3,4-bis[(4-chlorbenzoyl)oxy]oxolan-2-yl]methyl-4-chlorbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 607.82 |
| Formelmasse | 606.0251 |