Learn More
1-O-n-Octyl-β-D-Glucopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 105°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 15, 6857 |