Learn More
1-Octadecansulfonsäure, Natriumsalz, 90%
Artikelnummer. 10698234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10698234 1 g Glasflasche 1 Gramm
10289143 5 g Glasflasche 5 Gramm
10730755 10 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698234 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 384910010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13893-34-0 | C 18 H 37 NaO 3 S | 356,54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13893-34-0
Summenformel C18H37NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 356.54
MDL-Nummer MFCD00051526
InChI-Schlüssel KBAFDSIZQYCDPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octadecanesulfonate, sodium octadecane-1-sulfonate, sodium stearylsulfonate, sodium octadecanesulfonate, 1-octadecanesulfonic acid sodium salt, sodium octadecane-1-sulphonate, 1-octadecanesulfonic acid, sodium salt, sodium sterylsulfonate, sodium oxadecanesulfonate, sodium n-octadecylsulfonate
PubChem CID 23668003
IUPAC-Name Natrium;octadecan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecanesulfonic acid, sodium salt
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 88% min. (C, H)
Verlust bei Trocknung 5% max. (1 G, 105°C, 1 Hrs, 760mm)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17SO3Na
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 356.54
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke