Learn More
1Oktansulfonsäure, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211410
88.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
MFCD00007544
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
MFCD00007544
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
1-Octanesulfonsäure, Natriumsalz, HPLC-Qualität, Acros Organics, Menge:25 g, weiß, Schmelzpunkt:>300,0 °C, Molekülmasse:216,28, Prozent Reinheit:>-98,0 %
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Extinktion (0.25M aqueous solution), (0.25 M aqueous solution) at 0nm, 0.04 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.075 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7SO3Na
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
IUPAC-Name sodium octane-1-sulfonate
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Kristallpulver