Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, 99.7 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Marke:  MP Biomedicals 0215177880
Weitere Details : CAS : 5324-84-5 Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11432572
  • 365.70 € / 100 Gramm
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
1-Octansulfonsäurenatriumsalzmonohydrat
Kristallpulver
Weiß
Lagerung bei Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C)
100 g