Learn More
1-Octyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176703
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
304680-36-2
C12H23F6N2P
340.29
MFCD03427617
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
2734243
1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Hexafluorphosphat
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
304680-36-2
C12H23F6N2P
340.29
MFCD03427617
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
2734243
1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Hexafluorphosphat
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.2345g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 5 g
Relative Dichte 1.2345
Viskosität 866 mPa.s (20°C)
Formelmasse 340.29
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.