missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Oxa-6-azaspiro-[3.4]-octanoxalat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7038479
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1408074-51-0
C8H13NO5
203.19
MFCD19982774
ZKTJFOHJBNDMDS-UHFFFAOYNA-N
1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane oxalate, 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
71432930
1-Oxa-7-Azaspiro[3.4]Octan;Oxalsäure
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCNC2)O1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1408074-51-0
C8H13NO5
203.19
MFCD19982774
ZKTJFOHJBNDMDS-UHFFFAOYNA-N
1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane oxalate, 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
71432930
1-Oxa-7-Azaspiro[3.4]Octan;Oxalsäure
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCNC2)O1

1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate is used as a pharmaceutical intermediate in synthetic chemistry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octanoxalat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate
Menge 250 mg
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'