missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline, TRC

Artikelnummer. 30427147
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427147 25 mg
30428318 10 mg
30416540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30427147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO87240025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 76893-27-1
Summenformel C10 H18 N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
IUPAC-Name (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methyl methanesulfonate
SMILES CC1(C)C=C(COS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18NO4S/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formelmasse 248.0957
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.