Learn More
1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline, TRC
Artikelnummer. 30428318
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428318 10 mg
30427147 25 mg
30416540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO87240010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76893-27-1
Summenformel C10 H18 N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
IUPAC-Name (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methyl methanesulfonate
SMILES CC1(C)C=C(COS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18NO4S/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formelmasse 248.0957