Learn More
1-Palmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Palmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol |
| CAS | 1487-51-0 |
| Summenformel | C26 H44 O4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-26(28)30-23-25(27)22-29-21-24-18-15-14-16-19-24/h14-16,18-19,25,27H,2-13,17,20-23H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (2-Hydroxy-3-phenylmethoxypropyl)hexadecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 420.63 |
| Formelmasse | 420.324 |