Learn More
1-Pentadecene, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035789
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13360-61-7
C15H30
210.405
MFCD00008987
PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
1-pentadecene, pentadecene, pentadecene,1, unii-kh577lia74, ccris 5721, acmc-1bt6q
25913
CHEBI:77506
Pentadec-1-en
CCCCCCCCCCCCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13360-61-7
C15H30
210.405
MFCD00008987
PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
1-pentadecene, pentadecene, pentadecene,1, unii-kh577lia74, ccris 5721, acmc-1bt6q
25913
CHEBI:77506
Pentadec-1-en
CCCCCCCCCCCCCC=C
1-Pentadecene serves as a growth medium for the strain CV2803T. It is a common semiochemical of flour beetles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentadecen dient als für den CV2803T-Stamm. Ist ein allgemeiner Botenstoff des Mehlkäfers.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pentadecene
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 0.775
Siedepunkt 268°C to 269°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel CH3(CH2)12CH=CH2
Brechungsindex 1.439
Menge 5 g
Beilstein 1751011
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 210.4
Reinheit (%) 97%