Learn More
1-Pentansulfonsäure, Natriumsalz-Monohydrat, 98+%, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179260
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
207605-40-1
C5H11NaO3S·H2O
192.22
MFCD00149548
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
23693099
Natrium;-pentan-1-sulfonat;hydrat
CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
207605-40-1
C5H11NaO3S·H2O
192.22
MFCD00149548
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
23693099
Natrium;-pentan-1-sulfonat;hydrat
CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt Monohydrate
Extinktion (0.25M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC water), 0.05 max. at 220nm, 0.03 max. at 230nm, 0.02 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm
Schmelzpunkt >300°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Menge 25 g
Beilstein 04, III, 23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.