missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Penten-3-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024900
27.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
616-25-1
C5H10O
86.13
MFCD00004573
VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
12020
Pent-1-en-3-ol
CCC(O)C=C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
616-25-1
C5H10O
86.13
MFCD00004573
VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
12020
Pent-1-en-3-ol
CCC(O)C=C

1-Penten-3-ol is used as a flavor and a fragrance. It can be used for lift with cucumber, melon, berry, horseradish, strawberry, and tomato.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Penten-3-ol wird als Aroma und Duft verwendet. Kann als Armoverstärkung für Gurken, Melonen, Beeren, Meerrettich, Erdbeere und Tomaten verwendet werden.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Penten-3-ol
Dichte 0.838
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719834
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'