Learn More
1-Penten-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30179017
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179017 1 g 1 Gramm
30178969 500 mg 500 Milligramm
30179648 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2275051G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-25-1
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Synonym (±)-1-Penten-3-ol, 1-Ethylallyl alcohol, 3-Hydroxy-1-pentene, Ethyl vinyl carbinol, NSC 65446, α-Ethylallyl alcohol
IUPAC-Name pent-1-en-3-ol
SMILES CCC(O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Penten-3-ol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Formelmasse 86.0732