Learn More
1-Penten-3-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Penten-3-ol |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3 |
| Formelmasse | 86.0732 |