Learn More
1-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737167
16.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-67-1
C5H10
70.14
MFCD00003567
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
8004
pent-1-ene
CCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-67-1
C5H10
70.14
MFCD00003567
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
8004
pent-1-ene
CCCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pentene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -165.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6400g/mL
Siedepunkt 30.0°C
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.3704 to 1.3724
Menge 25 mL
Beilstein 01,21
Merck Index 15,7234
Relative Dichte 0.64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viskosität 0.202 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig