missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Pentenylboronsäure, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ L19677.06

Weitere Details : CAS : 104376-24-1 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11325495

  • 277.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
16-03-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Description

Description

Specifications

Chemical Identifiers

104376-24-1
113.951
SYKWJOZHNDPWIM-SNAWJCMRSA-N
5702651
B(C=CCCC)(O)O
C5H11BO2
MFCD01074677
1-pentenylboronic acid, pent-1-en-1-ylboronic acid, e-penten-1-ylboronic acid, 1-penten-1-ylboronic acid, e-pent-1-enyl boronic acid, 1e-pent-1-en-1-ylboranediol, 1-penten-yl boronic acid, e-pent-1-en-1-ylboronic acid, trans-1-penten-1-ylboronic acid, e-1-pentenylboronic acid
[(E)-Pent-1-enyl]boronsäure

Specifications

1-Pentenylboronic acid
5g
C5H11BO2
2038297
SYKWJOZHNDPWIM-SNAWJCMRSA-N
[(E)-Pent-1-enyl]boronsäure
5702651
98%
79°C to 81°C
104376-24-1
MFCD01074677
1-pentenylboronic acid, pent-1-en-1-ylboronic acid, e-penten-1-ylboronic acid, 1-penten-1-ylboronic acid, e-pent-1-enyl boronic acid, 1e-pent-1-en-1-ylboranediol, 1-penten-yl boronic acid, e-pent-1-en-1-ylboronic acid, trans-1-penten-1-ylboronic acid, e-1-pentenylboronic acid
B(C=CCCC)(O)O
113.951
113.95
Videos
SDS Documents