Learn More
(1-Pentyl)-Triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar. Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar. Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide |
Schmelzpunkt | 164°C to 166°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3580453 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Partly miscible in water. Soluble in methanol and chloroform. |
Formelmasse | 413.33 |
Reinheit (%) | 98% |