Learn More
1-Phenyl-1-Cyclopropanecarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174280 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10174280 10 g Glasflasche 10 Gramm
10184280 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174280 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170590100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 935-44-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 935-44-4
Summenformel C10H9N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00001270
InChI-Schlüssel ZHFURHRJUWYDKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-cyano-1-phenylcyclopropane, 1-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropyl cyanide, phenylcyclopropanenitrile, 1-phenylcyclopropanenitrile, phenylcyclopropanecarbonitrile, 1-phenylcyclopropane carbonitrile
PubChem CID 70288
IUPAC-Name 1-phenylcyclopropane-1-carbonitrile
SMILES N#CC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 133.0°C to 137.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C3H4CN
Brechungsindex 1.5370 to 1.5400
Menge 10 g
Relative Dichte 1
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-1-cyclopropanecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.