Learn More
1-Phenyl-1-Pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341647
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341647 50 g 50 Gramm
11331647 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04646.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 583-03-9 | C11H16O | 164.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-03-9
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00021935
InChI-Schlüssel OVGORFFCBUIFIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fenipentol, 1-phenyl-1-pentanol, 1-phenylpentanol, pancoral, phenylbutylcarbinol, suiclisin, alpha-butylbenzyl alcohol, 1-pentanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hydroxypentane, ph bc
PubChem CID 3338
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-ol
SMILES CCCCC(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-pentanol
Dichte 0.96
Siedepunkt 137°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.508
Menge 50 g
Beilstein 1908761
Merck Index 14,3975
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 95%