Learn More
1-Phenyl-1-pentin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It finds it application in the highly regioselective synthesis of polysubstituted naphthalene derivatives through gallium trichloride catalyzed alkyne-aldehyde coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung in der hoch regioselektiven Synthese polysubstituierter Naphthalin-Derivate durch Gallium-Trichlorid-katalysierte Alkyne-Aldehyd-Kopplung.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Findet Anwendung in der hoch regioselektiven Synthese polysubstituierter Naphthalin-Derivate durch Gallium-Trichlorid-katalysierte Alkyne-Aldehyd-Kopplung.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-1-pentyne |
Dichte | 0.906 |
Siedepunkt | 213°C to 215°C |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Strukturformel | CH3CH2CH2C≡CC6H5 |
Brechungsindex | 1.5413 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1853156 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 144.22 |