Learn More
1-Phenyl-1-pentin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485806
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485806 5 g 5 Gramm
11495806 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20857.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4250-81-1 | C11H12 | 144.22 g/mol
It finds it application in the highly regioselective synthesis of polysubstituted naphthalene derivatives through gallium trichloride catalyzed alkyne-aldehyde coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung in der hoch regioselektiven Synthese polysubstituierter Naphthalin-Derivate durch Gallium-Trichlorid-katalysierte Alkyne-Aldehyd-Kopplung.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4250-81-1
Summenformel C11H12
Molekulargewicht (g/mol) 144.22
MDL-Nummer MFCD00039959
InChI-Schlüssel DEGIOKWPYFOHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-pentyne, pent-1-yn-1-ylbenzene, 1-pentynylbenzene, benzene, 1-pentynyl, 1-pentynylbenzene #, acmc-1aso7, 1-phenyl-2-propylacetylene
PubChem CID 77923
IUPAC-Name Pent-1-ynylbenzol
SMILES CCCC#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-pentyne
Dichte 0.906
Siedepunkt 213°C to 215°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Strukturformel CH3CH2CH2C≡CC6H5
Brechungsindex 1.5413
Menge 5 g
Beilstein 1853156
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 98%