Learn More
1-Phenyl-1-Pyridin-2-ylmethanamindihydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 257.16 |
Reinheit (%) | 95% |